Läs mer
Dibensotiofen-4-borsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309815 1 g 1g
11319815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19831.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108847-20-7
Molekylformel C12H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 228.07
MDL-nummer MFCD01318182
InChI-nyckel GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
IUPAC-namn dibensotiofen-4-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene-4-boronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 197863
Formel vikt 228.08
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.