Läs mer
Dibensotiofen-4-boronsyra, 95 %
Produktkod. 11986821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11986821 1 g 1g
11906831 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359080010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108847-20-7
Molekylformel C12H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 228.07
MDL-nummer MFCD01318182
InChI-nyckel GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
LEDER OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene-4-boronic acid
Smältpunkt 285,0 °C till 290,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn {8-tiatricyklo[7.4.0.0²,7]trideka-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaen-6-yl}borsyra
Formel vikt 228.08
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzothiophene-4-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.