Läs mer
Dibensotiofen-5,5-dioxid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17585525 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17585525 25 g
1 options
Produktkod. 17585525 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112550250
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Alfa vektor DIBENZOTHIOPHENESULFON
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene-5,5-dioxide
CAS 1016-05-3
Smältpunkt 231 °C till 236 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H8O2S
MDL-nummer 00004970
Kvantitet 25 g
Beilstein 17-72
InChI-nyckel IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=S1(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 8λ6-tiatricyklo[7.4.0.0²,7]trideka-1(13),2,4,6,9,11-hexaen-8,8-dion
Molekylvikt (g/mol) 216.25
Fysisk form Kristallint pulver