Läs mer
Dibensotiofen 5-oxid, TRC
Produktkod. 30379271
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30379271 50 mg
1 options
Produktkod. 30379271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42312550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Molekylformel C12H8OS
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Molekylvikt (g/mol) 200.25
Formel vikt 200.0296