Learn More
Dibenzothiophene, 98%
Product Code. 11465013
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11465013 25 g 25g
11475013 100 g 100g
11485013 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11465013 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12288.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.256 g/mol
Dibensotiofen används för att undersöka effekten av svavelföreningar i bensinområdet under processen för fluidkatalytisk krackning (FCC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dibensotiofen används för att undersöka effekten av svavelföreningar i
bensinområdet under den katalytiska vätskekrackningsprocessen (FCC).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132-65-0
Molekylformel C12H8S
Molekylvikt (g/mol) 184.256
MDL-nummer MFCD00004969
InChI-nyckel IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC-namn dibensotiofen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Specifications
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kokpunkt 332°C to 333°C
Flampunkt 170°C (338°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 121101
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 184.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.