Läs mer
Dibenzothiophene, 98%
Produktkod. 11485013
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11485013
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12288.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.256 g/mol
Dibensotiofen används för att undersöka effekten av svavelföreningar i bensinområdet under processen för fluidkatalytisk krackning (FCC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dibensotiofen används för att undersöka effekten av svavelföreningar i
bensinområdet under den katalytiska vätskekrackningsprocessen (FCC).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-65-0
Molekylformel C12H8S
Molekylvikt (g/mol) 184.256
MDL-nummer MFCD00004969
InChI-nyckel IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC-namn dibensotiofen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kokpunkt 332°C to 333°C
Flampunkt 170°C (338°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 121101
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 184.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.