Läs mer
Dibenzothiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzothiophene |
| CAS | 132-65-0 |
| Molekylformel | C12 H8 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dibenzothiophene, 2,2'-Biphenylylene sulfide, 9-Thiafluorene, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl sulfide, DBT, Dibenzo[b,d]thiophene, Diphenylene sulfide, NSC 2843 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)sc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | dibenzothiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.26 |
| Formel vikt | 184.0347 |