Läs mer
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyra, 98+%
Produktkod. 10033390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10033390 25 g Plastflaska 25g
10474195 100 g Plastflaska 100g
10484915 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10033390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302510250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17026-42-5
Molekylformel C18H14O8
Molekylvikt (g/mol) 358.30
MDL-nummer MFCD00063222
InChI-nyckel YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
LEDER OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150°C to 155°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Specifikt rotationsförhållande +120° (20°C c=5,CH3OH)
Specifik rotation + 120
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-dibensoyloxibutandisyra
Formel vikt 358.31
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.