Läs mer
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyra, vattenfri 99 %
Produktkod. 11486456
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486456 10 g 10g
11496456 50 g 50g
11406466 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24754.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
För kiral upplösning används (+)-Dibensoyl-D-vinsyra som ett reagens vid framställning av kirala salter. Det fungerar också som ett reagens för kiral upplösning av aminoföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
För kiral upplösning används (+)-Dibensoyl-D-vinsyra som reagens vid framställning av kirala salter. Det fungerar också som ett reagens för kiral upplösning av aminoföreningar.
Löslighet
Löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17026-42-5
Molekylformel C18H14O8
Molekylvikt (g/mol) 358.30
MDL-nummer MFCD00063222
InChI-nyckel YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
LEDER OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 154 °C till 156 °C
Kvantitet 10 g
Optisk rotation +120° (c=5 i metanol)
Beilstein 2227343
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 2,3-bis(bensoyloxi)butandisyra
Formel vikt 358.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.