Läs mer
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyramonohydrat, 99 %
Produktkod. 11437827
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437827 100 g 100g
11427827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16503.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 80822-15-7 | C18H16O9 | 376,32 g/mol
(+)-Dibensoyl-D-vinsyramonohydrat används som ett kiralt separations- och racemiseringsmedel för aminer. Det används också som ett farmaceutiskt råmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+)-Dibensoyl-D-vinsyramonohydrat används som ett kiralt separations- och racemiseringsmedel för aminer. Det används också som ett farmaceutiskt råmaterial.
Löslighet
Löslig i metanol. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80822-15-7
Molekylformel C18H16O9
Molekylvikt (g/mol) 376.32
MDL-nummer MFCD00150722
InChI-nyckel DXDIHODZARUBLA-DZWQFRRJNA-N
Synonym 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, d-dbta, dibenzoyl-d-+-tartaric acid monohydrate, o,o'-dibenzoyl d-tartaric acid monohydrate, +-2,3-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2s,3s-+-o,o'-dibenzoyltartaric acid monohydrate, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, monohydrate, 2s,3s
PubChem CID 11667949
LEDER O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Smältpunkt 87 °C till 91 °C
Kvantitet 100 g
Optisk rotation +109° (c=2 i etanol)
Beilstein 6121616
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-bis(bensoyloxi)butandisyrahydrat
Formel vikt 376,33 (358,31 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.