Läs mer
(+)-Dibenzoyl-D-Tartarinsyra monohydrat, TRC
Produktkod. 30375590
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375590 500 mg
30372045 250 mg
30376229 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30375590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD422798500MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80822-15-7
Molekylformel C18H14O8 . H2O
Molekylvikt (g/mol) 376.3
LEDER O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1
Formel vikt 376.0794