Läs mer
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyra, 98 %
Produktkod. 11494260
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494260 25 g 25g
11413257 100 g 100g
11423257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16181.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
(-)-Dibensoyl-L-vinsyra, vattenfri används som ett reagens som används för att producera kirala salter. Används även som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-Dibensoyl-L-vinsyra, vattenfri används som ett reagens som används för att producera kirala salter. Används även som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2743-38-6
Molekylformel C18H14O8
Molekylvikt (g/mol) 358.30
MDL-nummer MFCD00003074
InChI-nyckel YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Synonym dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
LEDER OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 154 °C till 156 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dibensoyloxibutandisyra
Formel vikt 358.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.