Läs mer
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyrahydrat, 98 %
Produktkod. 11493247
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493247 500 g 500g
11483247 100 g 100g
11403257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16180.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62708-56-9 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
(-)-Dibensoyl-L-vinsyra används som mellanprodukt i läkemedels- och agrokemisk industri. Det används som kiralt hjälpmedel vid organisk syntes och som upplösningsmedel vid syntes av rameleton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-Dibensoyl-L-vinsyra används som mellanprodukt i läkemedels- och agrokemisk industri. Det används som kiralt hjälpmedel vid organisk syntes och som upplösningsmedel vid syntes av rameleton.
Löslighet
Löslig i metanol, aceton och organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62708-56-9
Molekylformel C18H14O8
Molekylvikt (g/mol) 358.30
MDL-nummer MFCD00149119
InChI-nyckel YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
LEDER OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Smältpunkt 90 °C till 92 °C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol, aceton och organiska lösningsmedel. Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn (2R,3S)-2,3-dibensoyloxibutandisyra;hydrat
Formel vikt 376,33 (358,31 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.