Läs mer
(-)-Dibenzoyl-L-Tartarinsyra monohydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (-)-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate |
| CAS | 62708-56-9 |
| Molekylformel | C18H14O8 . H2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (-)-O,O-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1 |
| LEDER | O.OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioinsyra; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.31 |
| Formel vikt | 376.0794 |