Läs mer
(-)-Dibenzoyl-L-Tartarinsyra monohydrat, TRC
Produktkod. 30375112
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30375112 5 g
1 options
Produktkod. 30375112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4228155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
CAS 62708-56-9
Molekylformel C18H14O8 . H2O
Kvantitet 5 g
Synonym (-)-O,O-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
LEDER O.OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioinsyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 376.31
Formel vikt 376.0794