Läs mer
(+)-Dibenzoyl-L-tarsäureanhydrid, 98 %
Produktkod. 10449291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10449291 25 g Plastflaska 25g
10439291 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10449291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 64339-95-3 | C18H12O7 | 340,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64339-95-3
Molekylformel C18H12O7
Molekylvikt (g/mol) 340.29
MDL-nummer MFCD00067102
InChI-nyckel OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
Synonym 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
PubChem CID 2733743
IUPAC-namn [(3R,4R)-4-bensoyloxi-2,5-dioxooxolan-3-yl]bensoat
LEDER O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Smältpunkt 174 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: löslig i etyleter
Formel vikt 340.29
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.