Läs mer
Dibenzoylperoxid, 97 % (torrvikt), våt med 25 % vatten
Produktkod. 11317956
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317956 50 g -
11327956 250 g 250g
11337956 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13174.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242,23 g/mol
Bensoylperoxid används i stor utsträckning som en radikalinitiator för att inducera polymerisationer. Den hittar applikationer för aknebehandling, för blekning av mjöl, hår och tänder och för tvärbindning av polyesterhartser. Det har också stora tillämpningar i antiseptiska och blekande egenskaper. Den fungerar som en katalysator för härdplaster av polyester och som härdare för att starta polymerisationsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensoylperoxid används i stor utsträckning som en radikalinitiator för att inducera polymerisationer. Den hittar applikationer för aknebehandling, för blekning av mjöl, hår och tänder och för tvärbindning av polyesterhartser. Det har också stora tillämpningar i antiseptiska och blekande egenskaper. Den fungerar som en katalysator för härdplaster av polyester och som härdare för att starta polymerisationsprocessen.
Löslighet
Löslig i eter och kloroform. Något löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, baser, alkoholer och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-36-0
Molekylformel C14H10O4
Molekylvikt (g/mol) 242.23
MDL-nummer MFCD00003071
InChI-nyckel OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
IUPAC-namn bensoylbensenkarboperoxoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl peroxide
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), blöt med 25 % vatten
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3104
Beilstein 984320
Merck Index 14,1116
Löslighetsinformation Löslig i eter och kloroform. Lätt löslig i etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 242.23
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl peroxide, wet with 25% water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzoyl peroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.