Läs mer
Dibenzoylperoxid, 97 % (torrvikt), våt med 25 % vatten
Beskrivning
Bensoylperoxid används i stor utsträckning som en radikalinitiator för att inducera polymerisationer. Den hittar applikationer för aknebehandling, för blekning av mjöl, hår och tänder och för tvärbindning av polyesterhartser. Det har också stora tillämpningar i antiseptiska och blekande egenskaper. Den fungerar som en katalysator för härdplaster av polyester och som härdare för att starta polymerisationsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensoylperoxid används i stor utsträckning som en radikalinitiator för att inducera polymerisationer. Den hittar applikationer för aknebehandling, för blekning av mjöl, hår och tänder och för tvärbindning av polyesterhartser. Det har också stora tillämpningar i antiseptiska och blekande egenskaper. Den fungerar som en katalysator för härdplaster av polyester och som härdare för att starta polymerisationsprocessen.
Löslighet
Löslig i eter och kloroform. Något löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, baser, alkoholer och metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoyl peroxide |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), blöt med 25 % vatten |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3104 |
| Beilstein | 984320 |
| Merck Index | 14,1116 |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter och kloroform. Lätt löslig i etanol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 242.23 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Benzoyl peroxide, wet with 25% water
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Organisk peroxid Vrsta C och D
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dibenzoyl peroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.