Läs mer
Dibenzoylmetan, TRC
Produktkod. 30379242
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379242 25 g
30381267 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30379242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42268325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-46-7
Molekylformel C15 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 224.25
Synonym 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropan-1,3-dione, 2-Benzoylacetophenone, AD 158, DBM, DBM 83, Dibenzoylmethane, Karenz DK 2, NSC 406806, NSC 52984, NSC 6266, PB 201, Phenyl phenacyl ketone, Rhodiastab 83, Rhodiastab 83P, ω-Benzoylacetophenone
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-1,3-dion
LEDER O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylacetophenone
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Formel vikt 224.0837