Läs mer
Dibenzylazodikarboxylat, 96 %
Produktkod. 11354266
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354266 5 g 5g
11364266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19347.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298,298 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2449-05-0
Molekylformel C16H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 298.298
MDL-nummer MFCD00016737
InChI-nyckel IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonym dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
PubChem CID 5387121
IUPAC-namn bensyl (NE)-N-fenylmetoxikarbonyliminokarbamat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl azodicarboxylate
Smältpunkt 43°C to 47°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel C6H5CH2O2C-N=N-CO2CH2C6H5
Kvantitet 5 g
Beilstein 2298734
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 298.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.