Läs mer
Dibenzylazodikarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzyl Azodicarboxylate |
| CAS | 2449-05-0 |
| Molekylformel | C16H14N2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Bensyl (NE)-N-fenylmetoxykarbonyliminokarbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.29 |
| Formel vikt | 298.0954 |