Läs mer
Dibenzylazodikarboxylat, TRC
Produktkod. 30349656
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30349656 100 mg
1 options
Produktkod. 30349656 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417215100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl Azodicarboxylate
CAS 2449-05-0
Molekylformel C16H14N2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn Bensyl (NE)-N-fenylmetoxykarbonyliminokarbamat
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Formel vikt 298.0954