Läs mer
Dibenzylkarbonat, 98 %
Produktkod. 11470343
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470343 250 g 250g
11450343 10 g 10g
11460343 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11464.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 3459-92-5 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
Joniska vätskor kan effektivt accelerera långsamma N-bensyleringsreaktioner med användning av dibensylkarbonat som alkyleringsreagens. Dibensylkarbonat (DBzlC) har använts för att bensylera fenylacetonitril, bensylfenylacetat och fenol. Selektiv N,N-dibensylering av primära alifatiska aminer utfördes med dibensylkarbonat i närvaro av fosfoniumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Joniska vätskor kan effektivt accelerera långsamma N-bensyleringsreaktioner med användning av dibensylkarbonat som alkyleringsreagens. Dibensylkarbonat (DBzlC) har använts för att bensylera fenylacetonitril, bensylfenylacetat och fenol. Selektiv N,N-dibensylering av primära alifatiska aminer utfördes med dibensylkarbonat i närvaro av fosfoniumsalter.
Löslighet Svårlöslig (0,099 g
/L) (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3459-92-5
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD00014436
InChI-nyckel PIZLBWGMERQCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, bis phenylmethyl ester, benzyl carbonate, carbonic acid, dibenzyl ester, dibenzylcarbonate, carbonic acid dibenzyl ester, phenylmethyl phenylmethoxy formate, dibenzyl carbonate, acmc-209i8r, carbonic acid,bis phenylmethyl ester
PubChem CID 77002
IUPAC-namn dibensylkarbonat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Dibenzyl carbonate
Smältpunkt 27 °C till 30 °C
Kokpunkt 150 °C till 155 °C (0,8 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5485
Kvantitet 250 g
Beilstein 1882864
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,099 g/L) (25 °C).
Formel vikt 242.27
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.