Läs mer
Dibenzyl Dicarbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzyl Dicarbonate |
| CAS | 31139-36-3 |
| Molekylformel | C16H14O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dicarbonic Acid 1,3-Bis(phenylmethyl) Ester, Dicarbonic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Oxydiformic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Dibenzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl phenylmethoxycarbonyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vikt | 286.0841 |