Läs mer
Dibenzyldiisopropylfosforamidit, 90+%
Produktkod. 11435237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435237 5 g 5g
11445237 25 g 25g
11455237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22629.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345,423 g/mol
Dibensyl N,N-diisopropylfosforamidit kan användas för framställning av fosfopeptider. Det används för syntes av en BNP (guanosindifosfat)-analog, SML-8-73-1. Det är användbart för nukleotidkoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dibensyl N,N-diisopropylfosforamidit kan användas för framställning av fosfopeptider. Det används för syntes av en BNP (guanosindifosfat)-analog, SML-8-73-1. Det är användbart för nukleotidkoppling.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvara vid 0 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108549-23-1
Molekylformel C20H28NO2P
Molekylvikt (g/mol) 345.423
MDL-nummer MFCD00191988
InChI-nyckel ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
PubChem CID 196621
IUPAC-namn N-bis(fenylmetoxi)fosfanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Densitet 1.03
Kokpunkt 130°C (0.55 mmHg)
Flampunkt 69°C (156°F)
Analysprocentintervall 0.9
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 345.43
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.