Läs mer
Dibenzyl diselenide, 95%
Produktkod. 11439177
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439177 1 g 1g
11449177 5 g 5g
11459177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21278.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1482-82-2 | C14H14Se2 | 340.208 g/mol
Dibensyldiselenid används som en källa till PhSe-enheten i organisk syntes. Det används också för att introducera PhSe-grupper genom reaktion med en mängd olika nukleofila, inklusive enolater, enolsilyletrar, Grignard-reagenser, organolitiumreagenser, alkener och aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dibensyldiselenid används som källa till PhSe-enheten i organisk syntes. Det används också för att introducera PhSe-grupper genom reaktion med en mängd olika nukleofila, inklusive enolater, enolsilyletrar, Grignard-reagenser, organolitiumreagenser, alkener och aminer.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1482-82-2
Molekylformel C14H14Se2
Molekylvikt (g/mol) 340.208
MDL-nummer MFCD00004767
InChI-nyckel HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene
PubChem CID 95955
IUPAC-namn (bensyldiselanyl)metylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl diselenide
Smältpunkt 91°C to 93°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3283
Beilstein 1877745
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 340.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.