Läs mer
Dibenzyldisulfid, 98+%
Produktkod. 11312667
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312667 25 g 25g
11322667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11850.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-60-7 | C14H14S2 | 246,386 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-60-7
Molekylformel C14H14S2
Molekylvikt (g/mol) 246.386
MDL-nummer MFCD00004783
InChI-nyckel GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl disulfide, benzyl disulfide, disulfide, bis phenylmethyl, benzyl bisulfide, 1,2-dibenzyldisulfane, dibenzyl disulphide, dibenzyldisulfid, bis phenylmethyl disulfide, di phenylmethyl disulfide, disulfide, dibenzyl
PubChem CID 9012
ChEBI CHEBI:72752
IUPAC-namn (bensyldisulfanyl)metylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CSSCC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material Dibenzyl disulfide
Smältpunkt 67 °C till 72 °C
Densitet 1.3
Kokpunkt 210 °C till 216 °C (18 mmHg)
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Odör Stank
Kvantitet 25 g
Beilstein 1110443
Merck Index 14,3013
Formel vikt 246.4
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.