Läs mer
Dibenzyldisulfid, TRC
Produktkod. 30368377
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30368377 10 g
1 options
Produktkod. 30368377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41708010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Disulfide
CAS 150-60-7
Molekylformel C14 H14 S2
Kvantitet 10 g
Synonym Disulfide, bis(phenylmethyl), Benzyl disulfide (8CI), Bis(phenylmethyl) disulfide, 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane, BDS, Benzyl bisulfide, Dailube S 700, Di(phenylmethyl)disulfide, Dibenzyl disulfide, Dibenzyl disulphide, NSC 677465, NSC 6841, S 700, T 322, α-(Benzyldithio)toluene
InChI formel InChI=1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn (bensyldisulfanyl) metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 246.39
Formel vikt 246.0537