Läs mer
Dibenzyleter, 98+%
Beskrivning
Bensyleter används som ett effektivt GFP-vänligt vävnadsrensningsmedium för mushjärnor. Det används också i en studie för att utveckla ett detaljerat protokoll för att utföra 3D-avbildning av lösningsmedelsrensade organ och dess tillämpning på olika mikroskopitekniker. Det används också som mjukgörare för nitrocellulosa och syntetiskt gummi, ett lösningsmedel i parfymer och ett smakämne i tuggummin och bakverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensyleter används som ett effektivt GFP-vänligt vävnadsrensningsmedium för mushjärnor. Det används också i en studie för att utveckla ett detaljerat protokoll för att utföra 3D-avbildning av lösningsmedelsrensade organ och dess tillämpning på olika mikroskopitekniker. Det används också som mjukgörare för nitrocellulosa och syntetiskt gummi, ett lösningsmedel i parfymer och ett smakämne i tuggummin och bakverk.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Blandbar med etanol, eter, kloroform och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzyl ether |
| Smältpunkt | 3°C to 4°C |
| Densitet | 1.04 |
| Kokpunkt | 298°C |
| Flampunkt | 135°C (275°F) |
| Brytningsindex | 1.562 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1911156 |
| Merck Index | 14,1132 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.