Läs mer
Dibenzyleter, 98+%
Produktkod. 11488367
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488367 500 g 500g
11354519 250 g 250g
11498367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11488367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18447.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198,265 g/mol
Bensyleter används som ett effektivt GFP-vänligt vävnadsrensningsmedium för mushjärnor. Det används också i en studie för att utveckla ett detaljerat protokoll för att utföra 3D-avbildning av lösningsmedelsrensade organ och dess tillämpning på olika mikroskopitekniker. Det används också som mjukgörare för nitrocellulosa och syntetiskt gummi, ett lösningsmedel i parfymer och ett smakämne i tuggummin och bakverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyleter används som ett effektivt GFP-vänligt vävnadsrensningsmedium för mushjärnor. Det används också i en studie för att utveckla ett detaljerat protokoll för att utföra 3D-avbildning av lösningsmedelsrensade organ och dess tillämpning på olika mikroskopitekniker. Det används också som mjukgörare för nitrocellulosa och syntetiskt gummi, ett lösningsmedel i parfymer och ett smakämne i tuggummin och bakverk.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Blandbar med etanol, eter, kloroform och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-50-4
Molekylformel C14H14O
Molekylvikt (g/mol) 198.265
MDL-nummer MFCD00004780
InChI-nyckel MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC-namn fenylmetoximetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl ether
Smältpunkt 3 °C till 4 °C
Densitet 1.04
Kokpunkt 298 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1911156
Merck Index 14,1132
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Blandig med etanol, eter, kloroform och aceton.
Formel vikt 198.27
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.