Läs mer
Dibenzyleter, Mikromol™
Produktkod. 30051572
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051572 100 mg
1 options
Produktkod. 30051572 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1460.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dibenzyleter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl ether
CAS 103-50-4
Analyt- eller komponentnamn Benzyl ether
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H14 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tribenoside Imp. D (EP), 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis-benzene, Benzyl ether, 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis[benzene], BA, BA (plasticizer), Benzyl oxide, Dibenzyl ether, NSC 5931, Plastikator BA, Tribenoside Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenylmetoxymetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 198,1045 g/mol