Läs mer
Dibenzyl Hydrogen Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzyl Hydrogen Phosphate |
| CAS | 538-60-3 |
| Molekylformel | C14 H15 O3 P |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2 |
| LEDER | O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | phenylmethoxyphosphonoyloxymethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.24 |
| Formel vikt | 262.0759 |