Läs mer
Dibenzylketoxim, 98+%
Produktkod. 11334364
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334364 25 g 25g
11324364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334364 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00914.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1788-31-4 | C15H15NO | 225,291 g/mol
Dibensylketoxim, används som en mellanprodukt för framställning av cis-2-bensyl-3-fenylaziridin genom reaktion med litiumaluminiumhydrid. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dibensylketoxim, används som en mellanprodukt för framställning av cis-2-bensyl-3-fenylaziridin genom reaktion med litiumaluminiumhydrid. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1788-31-4
Molekylformel C15H15NO
Molekylvikt (g/mol) 225.291
MDL-nummer MFCD00015453
InChI-nyckel SXEBLVKLMOIGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ketoxime, 1,3-diphenylacetone oxime, 1,3-diphenylpropan-2-one oxime, 2-propanone, 1,3-diphenyl-, oxime, n-1,3-diphenylpropan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino-1,3-diphenylpropane, dibenzylketoxim, maybridge4_000477, dibenzyl ketoxime, 98+%, 1,3-diphenylacetone oxime #
PubChem CID 74518
IUPAC-namn N-(1,3-difenylpropan-2-yliden)hydroxylamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl ketoxime
Smältpunkt 122 °C till 124 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1965977
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 225.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.