missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenzyl Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzyl Maleate |
| CAS | 622-06-0 |
| Molekylformel | C18H16O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Maleic Acid Dibenzyl Ester, (Z)-2-Butenedioic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, (2Z)-2-Butenedioic Acid Bis(phenylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O4/c19-17(21-13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-12H,13-14H2/b12-11- |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)\C=C/C(=O)OCc2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vikt | 296.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?