Läs mer
Dibenzylmalonat, 95 %
Produktkod. 11499812
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499812 250 g 250g
11479812 10 g 10g
11489812 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499812 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10844.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 15014-25-2 | C17H16O4 | 284,311 g/mol
Dibensylmalonat används vid framställning av tetraetyl-3,3-bis(bensyloxikarbonyl)propylenbisfosfonat. Det användes också vid framställning av bensylumbelliferon-3-karboxylat via Knoevenagel-kondensation med 2,4-dihydroxibezaldehyd. Det är ett användbart alternativ till dietylmalonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dibensylmalonat används vid framställning av tetraetyl-3,3-bis(bensyloxikarbonyl)propylenbisfosfonat. Det användes också vid framställning av bensylumbelliferon-3-karboxylat via Knoevenagel-kondensation med 2,4-dihydroxibezaldehyd. Det är ett användbart alternativ till dietylmalonat.
Löslighet Svårt löslig i
vatten; blandbar i alla proportioner med eter och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15014-25-2
Molekylformel C17H16O4
Molekylvikt (g/mol) 284.311
MDL-nummer MFCD00004779
InChI-nyckel RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl malonate, propanedioic acid, bis phenylmethyl ester, 1,3-dibenzyl propanedioate, malonic acid dibenzyl ester, malonic acid dibenzyl, acmc-209d3u, diphenylmethyl propane-1,3-dioate, propanedioic acid,1,3-bis phenylmethyl ester, propanedioic acid, 1,3-bis phenylmethyl ester, s-3-amino-2-oxetanone p-toluenesulfonic acid salt boc protection form
PubChem CID 84754
IUPAC-namn dibensylpropandioat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl malonate
Densitet 1.137
Kokpunkt 188 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 250 g
Beilstein 1998264
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten; blandbar i alla proportioner med eter och alkohol.
Formel vikt 284.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.