Läs mer
Dibenzylmalonat, TRC
Produktkod. 30364744
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30364744 25 g
1 options
Produktkod. 30364744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41788525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl Malonate
CAS 15014-25-2
Molekylformel C33 H30 N2 O4
Kvantitet 25 g
Synonym Propanedioic acid 1,3-bis(phenylmethyl) ester, Malonic acid, dibenzyl ester, Propanedioic acid bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl malonate, NSC 101027
InChI formel InChI=1S/C33H30N2O4/c1-37-30-16-15-21(20-31(30)38-2)23-18-28-32(29(36)19-23)33(35-27-14-7-6-13-26(27)34-28)22-9-8-12-25(17-22)39-24-10-4-3-5-11-24/h3-17,20,23,33-35H,18-19H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(cc1OC)C2CC3=C(C(Nc4ccccc4N3)c5cccc(Oc6ccccc6)c5)C(=O)C2
IUPAC-namn 9-(3,4-dimetoxifenyl)-6-(3-fenoxifenyl)-5,6,8,9,10,11-hexahydrobenzo[b][1,4]bensodiazepin-7-one
Molekylvikt (g/mol) 518.602
Formel vikt 518.221