missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 317.1545 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?