missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite, Technical Grade, TRC

Produktkod. 30360314
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360314 50 g
30357176 5 g
30354634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41700050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67746-43-4
Molekylformel C18 H24 N O2 P
Molekylvikt (g/mol) 317.36
IUPAC-namn N-bis(phenylmethoxy)phosphanyl-N-ethylethanamine
LEDER CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
Formel vikt 317.1545
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.