Läs mer
Dibenzyl N,N-Diisopropylfosforamidit, TRC
Produktkod. 30353398
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353398 1 g
30365584 50 g
30367891 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30353398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4175001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108549-23-1
Molekylformel C20 H28 N O2 P
Molekylvikt (g/mol) 345.42
IUPAC-namn N-bis(fenylmetoxi)fosfanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, Technical grade
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H28NO2P/c1-17(2)21(18(3)4)24(22-15-19-11-7-5-8-12-19)23-16-20-13-9-6-10-14-20/h5-14,17-18H,15-16H2,1-4H3
Formel vikt 345.1858