Läs mer
Dibenzylfosfat, 98 %
Produktkod. 11382726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382726 25 g 25g
11362726 1 g 1g
11372726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08813.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278,244 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1623-08-1
Molekylformel C14H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 278.244
MDL-nummer MFCD00004775
InChI-nyckel HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC-namn dibensylvätefosfat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl phosphate
Smältpunkt 78 °C till 81 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2055755
Formel vikt 278.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.