Läs mer
Dibenzylfosfat, 98 %
Produktkod. 10398643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10398643 1 g Glasflaska 1g
10561652 5 g Glasflaska 5g
10386170 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10398643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112650010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1623-08-1
Molekylformel C14H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 278.23
MDL-nummer MFCD00004775
InChI-nyckel HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC-namn dibensylvätefosfat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl phosphate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 76,0 °C till 80,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5CH2O)2P(O)OH
Kvantitet 1 g
Beilstein 06, 439
Formel vikt 278.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.