Läs mer
Dibenzylfosfit, 90+%
Product Code. 11332307
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11332307 5 g 5g
11342307 25 g 25g
11352307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11332307 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09858.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261,24 g/mol
Dibensylfosfit används för fosforylering av fenoler involverar reaktion i närvaro av N-etyldiisopropylamin och DMAP för att ge dibensylfenylfosfatet. Det används vid framställning av fenylalkylfosfonamidater som sedan används som prober för ett hydrofobt bindningsregister i prostataspecifikt membranantigen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dibenzylfosfat används för fosforylering av fenoler och involverar reaktion i närvaro av N-etyldiisopropylamin och DMAP för att ge dibenzylfenylfosfat. Det används vid framställning av fenylalkylfosfonamidater som sedan används som prober för ett hydrofobt bindningsregister i prostataspecifikt membranantigen.
Löslighet
Löslig i DMSO, metanol. Reagerar med vatten.
Noter
Förvara på 4 °C. Känslig för fukt. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Förvara bort oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17176-77-1
Molekylformel C14H14O3P
Molekylvikt (g/mol) 261.24
MDL-nummer MFCD00004774
InChI-nyckel RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
IUPAC-namn oxo-bis(fenylmetoxi)fosfan
LEDER O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Dibenzyl phosphite
Densitet 1.187
Kokpunkt 110 °C till 120 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.554
Kvantitet 5 g
Beilstein 1982794
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3014
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO, metanol. Reagerar med vatten.
Formel vikt 262.25
Procent renhet ≥90%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.