Läs mer
Dibensylfosfit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10063943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10063943
Brand: Thermo Scientific Acros 112661000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17176-77-1
Molekylformel C14H14O3P
Molekylvikt (g/mol) 261.24
MDL-nummer MFCD00004774
InChI-nyckel RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
LEDER O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl phosphite
Namnnotering tech., 80%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5CH2O)2P(O)H
Brytningsindex 1.5500 to 1.5560
Kvantitet 100 g
Fieser 01,198
Merck Index 15,3019
IUPAC-namn oxo-bis(fenylmetoxi)fosfanium
Formel vikt 262.23
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzyl phosphite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.