Läs mer
Dibenzylfosfit, TRC
Produktkod. 30386417
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30386417 25 g
1 options
Produktkod. 30386417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41819025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl Phosphite
CAS 17176-77-1
Molekylformel C14H15O3P
Kvantitet 25 g
Synonym Bis(phenylmethyl) Ester Phosphonic Acid, Benzyl Phosphonate ((C7H7O)2HPO), , Dibenzyl Ester Phosphonic Acid, Dibenzyl Hydrogen Phosphite, Dibenzyl Phosphonate
InChI formel InChI=1S/C14H14O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/q+1
LEDER O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Molekylvikt (g/mol) 262.24