Läs mer
Dibenzylftalat-d4, TRC
Produktkod. 30371326
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30371326 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30371326 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4181525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-benzyl ester D4
CAS 1015854-62-2
Molekylformel C22 2H4 H14 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI formel InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2/i7D,8D,13D,14D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2H]
IUPAC-namn dibenzyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 350.4
Formel vikt 350.1456