Läs mer
Dibenzylftalat-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-benzyl ester D4 |
| CAS | 1015854-62-2 |
| Molekylformel | C22 2H4 H14 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2/i7D,8D,13D,14D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2H] |
| IUPAC-namn | dibenzyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.4 |
| Formel vikt | 350.1456 |