Läs mer
Dibenzyl Phthalate, TRC
Produktkod. 30376424
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376424 1 g
1 options
Produktkod. 30376424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4181501G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-benzylester
CAS 523-31-9
Molekylformel C22 H18 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(phenylmethyl) ester (9CI), Phthalic acid, dibenzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl phthalate, Dibenzyl phthalate, NSC 4057, Phthalic acid dibenzyl ester
InChI formel InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC-namn dibenzyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 346.38
Formel vikt 346.1205