Läs mer
Dibenzyl succinate, 98%
Produktkod. 11420808
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420808 25 g 25g
11430808 100 g 100g
11440808 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25257.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-43-5 | C18H18O4 | 298.34 g/mol
Dibensylsuccinat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dibensylsuccinat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-43-5
Molekylformel C18H18O4
Molekylvikt (g/mol) 298.34
MDL-nummer MFCD00022034
InChI-nyckel ODBOBZHTGBGYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl succinate, butanedioic acid, bis phenylmethyl ester, spasmine, benzyl succinate, dibenzylsuccinate, succinic acid dibenzyl ester, unii-ck14ug55av, ck14ug55av, diphenylmethyl butane-1,4-dioate, succinic acid, dibenzyl ester
PubChem CID 7653
ChEBI CHEBI:3058
IUPAC-namn dibensylbutandioat
LEDER O=C(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl succinate
Smältpunkt 42°C to 47°C
Densitet 1.256
Kokpunkt 245°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 25 g
Beilstein 1916056
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 298.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.