Läs mer
Dibensylamin, 98 %
Produktkod. 11484593
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484593 250 g 250g
11474593 1000 g 1000g
11494593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11484593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11554.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197,28 g/mol
Dibensylamin används för att förbereda gummiaccelerator för vulkaniseringsprocessen och reaktionsstoppare. Acceleratorer av dibensylamintyp minskar nitrosaminproduktionen i blandningsprocessen. Det används också för att producera dibensyl-nitroso-amin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dibensylamin används för att förbereda gummiacceleratorer för vulkaniseringsprocessen och reaktionsstoppare. Acceleratorer av dibensylamintyp minskar nitrosaminproduktionen i blandningsprocessen. Det används också för att producera dibensyl-nitroso-amin.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,4g/L).
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-49-1
Molekylformel C14H15N
Molekylvikt (g/mol) 197.28
MDL-nummer MFCD00004770
InChI-nyckel BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
PubChem CID 7656
LEDER C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzylamine
Smältpunkt -26 °C
Densitet 1.026
pH 8.9
Kokpunkt 300 °C
Flampunkt 143 °C (289 °F)
Odör Svag
Brytningsindex 1.5745
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 909664
Merck Index 14,3011
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,4 g/L).
IUPAC-namn N-bensyl-l-fenylmetanamin
Formel vikt 197.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.