Läs mer
Dibensylamin, 98 %
Produktkod. 10294370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294370 250 mL Glasflaska 250ml
10269213 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112612500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-49-1
Molekylformel C14H15N
Molekylvikt (g/mol) 197.28
MDL-nummer MFCD00004770
InChI-nyckel BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
PubChem CID 7656
LEDER C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzylamine
Namnnotering 98%
Smältpunkt -26 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 300 °C
Flampunkt 138 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5CH2)2NH
Brytningsindex 1,5740 till 1,576
Kvantitet 250 mL
Beilstein 12, 1035
Merck Index 15, 3016
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,05 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, eter, toluen och kloroform, reagerar med organiska och oorganiska syror
IUPAC-namn N-bensyl-l-fenylmetanamin
Formel vikt 197.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.